Documentos Principais
RAB0829
Sigma-Aldrich
Mouse Ccl4 / C-C Motif Chemokine 4 ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.5 pg/mL
standard curve range: 4.10-1000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Ccl4(20303)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse C-C Motif Chemokine 4.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jan A Burger et al.
The Lancet. Oncology, 15(10), 1090-1099 (2014-08-26)
Ibrutinib, an orally administered covalent inhibitor of Bruton's tyrosine kinase (BTK), is an effective treatment for relapsed chronic lymphocytic leukaemia (CLL). We investigated the activity and safety of the combination of ibrutinib with the monoclonal antibody rituximab in patients with