RAB0159
Cell-Based phospho-EGFR ELISA Sampler Kit
for detecting phospho-egfr(pTyr845), phospho-egfr(pTyr992), phospho-egfr(pTyr1068) and phospho-egfr in cultured cell lines
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
kit of 192 assay(s) (2 x 96 well plate)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cultured cells
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1965)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDS
- RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDS
- RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDS
- RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDS
- RABPLATE1Uncoated MicroplateSDS
- RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDS
- RABSTOP1Stop SolutionSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)