Key Documents
RAB0347
Sigma-Aldrich
Phospho-Mek (pSer217 / 221) and pan-Mek ELISA Kit
for detection of phospho-mek (pSer217 / 221) and pan-mek in human, mouse or rat cell and tissue lysates
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAP2K1(5604)
Descrição geral
The Phospho-Mek1 (pSer217 / 221) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Imunogênio
Mek (pThr202) synthetic phosphopeptide, Recombinant ERK1
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3