Documentos Principais
RAB0164
Sigma-Aldrich
Phospho-EGFR (pTyr1045) and pan-EGFR ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1045) and pan-egfr in cell and tissue lysates
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1965)
Descrição geral
The Phospho-EGFR (pTyr1045) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Imunogênio
EGFR (pTyr1045) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human EGFR
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)