Key Documents
MAB3502-I
Sigma-Aldrich
Anti-Angiotensin Converting Enzyme Antibody, clone 2E2
culture supernatant, clone 2E2, from mouse
Sinônimo(s):
Angiotensin-converting enzyme, ACE, Dipeptidyl carboxypeptidase I, Kininase II, CD143
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E2, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACE(1636)
Descrição geral
Angiotensin-converting enzyme (ACE) is a zinc-metallopeptidase belonging to the peptidase M2 family. It catalyzes the conversion of angiotensin I to angiotensin II and the degradation of bradykinin, which increases the vasoconstrictive effects of angiotensin. The Angiotensin-converting enzyme plays an important role in maintaining cardiac function and vascular tone. It is highly expressed in the heart, lung, kidney, gastrointestinal system, and prostate. Defects in the Angiotensin-converting may contribute cardiac disease; and renal tubular dysgenesis, a condition characterized by persistent fetal anuria and perinatal death.
Imunogênio
Human Angiotensin Converting Enzyme.
Aplicação
Anti-Angiotensin Converting Enzyme Antibody, clone 2E2.
Qualidade
Evaluated by Western Blot in rat Angiotensin Converting Enzyme.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected rat Angiotensin Converting Enzyme in WB.
Descrição-alvo
~180 kDa observed. The calculated molecular weight is 150 kDa; however, this protein is known to be glycolsylated.
Ligação
Replaces: MAB3502
forma física
Mouse monoclonal IgG1 cultured supernatant without preservatives.
Nota de análise
Control
Rat Angiotensin Converting Enzyme
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1