Documentos Principais
RAB0023
Sigma-Aldrich
Zinc-binding α-2 glycoprotein EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinônimo(s):
ZAG
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AZGP1(563)
Descrição geral
The ZAG Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting ZAG peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. The EIA-ZAG-1 detects ZAG 278aa.
Imunogênio
Zinc-binding α-2 glycoprotein (ZAG), synthetic peptide
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)