Documentos Principais
R9153
Sigma-Aldrich
Anti-Rhodopsin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1-3 μg/mL (paraffin-embedded sections)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... RHO(6010)
mouse ... Rho(212541)
rat ... Rho(24717)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to the second extracellular loop of human rhodopsin, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 100% homology with the rat and mouse gene.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Development of a cellular model of rod opsin retinitis pigmentosa.
Matthew Adamowicz et al.
Advances in experimental medicine and biology, 723, 573-579 (2011-12-21)