Key Documents
R9032
Sigma-Aldrich
R-715 TFA salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ac-Lys-[D-betaNal7,lle8]desArg9-bradykinin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C57H81N13O12 · xC2HF3O2
Peso molecular:
1140.33 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C57H81N13O12.C2HF3O2/c1-4-34(2)48(56(81)82)68-51(76)43(31-37-23-24-38-17-8-9-18-39(38)29-37)66-52(77)44(33-71)67-50(75)42(30-36-15-6-5-7-16-36)64-47(73)32-62-53(78)45-21-13-27-69(45)55(80)46-22-14-28-70(46)54(79)41(20-12-26-61-57(59)60)65-49(74)40(63-35(3)72)19-10-11-25-58;3-2(4,5)1(6)7/h5-9,15-18,23-24,29,34,40-46,48,71H,4,10-14,19-22,25-28,30-33,58H2,1-3H3,(H,62,78)(H,63,72)(H,64,73)(H,65,74)(H,66,77)(H,67,75)(H,68,76)(H,81,82)(H4,59,60,61);(H,6,7)/t34-,40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,48-;/m0./s1
chave InChI
ZFUJDXXJCMFOSK-WBUMRSSGSA-N
Amino Acid Sequence
Ac-Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Ile
Ações bioquímicas/fisiológicas
Novel, selective, metabolically stable B1 bradykinin receptor antagonist.
Características e benefícios
This compound is featured on the Bradykinin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3