R819-500
Rat Brain Endothelial Cell Growth Medium (500 ml)
Sinônimo(s):
Endothelial cell culture medium
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
6 mo.
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Technical information for working with rat brain microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation