R6878
Monoclonal Anti-phospho-Retinoblastoma (pSer795) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone RB-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-Rb (pSer795)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RB-10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 110 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human, bovine, hamster
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using 3% paraformaldehyde fixation, 0.15% Triton X-100 permeabilization
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using a whole cell extract of human melanoma cell line G-361
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer795)
Informações sobre genes
human ... RB1(5925)
mouse ... Rb1(19645)
rat ... Rb1(24708)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- fluorescence-activated cell sorting (FACS) assays
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)