07-324
Anti-PP2A Antibody, C subunit
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-NEDLBA, Anti-PP2Ac, Anti-PP2CA, Anti-PP2Calpha, Anti-RP-C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
bovine, rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2CA(5515)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Neuroscience
Oxidative Stress
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2