R5155
Rocuronium bromide
≥97% (perchloric acid titration)
Sinônimo(s):
(+)-Rocuronium bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (perchloric acid titration)
Formulário
powder
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CCCC6)CC=C
InChI
1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
chave InChI
OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?