R3030
Risperidone
≥98% (HPLC), powder, antipsychotic
Sinônimo(s):
R 64,766
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Risperidone, ≥98% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
originador
Johnson & Johnson
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
chave InChI
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Descrição geral
Aplicação
- to study its effects on bone formation and differentiation
- to investigate the relationship between risperidone (RIS) dosages and RIS plasma levels in autism spectrum disorder (ASD) pediatric patients
- to reverse induced schizophrenia-like behavior in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.