R3025
Anti-Rho-GDI antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution, ~1 mg/mL
Sinônimo(s):
Anti-GDIA1, Anti-HEL-S-47e, Anti-NPHS8, Anti-RHOGDI, Anti-RHOGDI-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~28 kDa
reatividade de espécies
mouse, bovine, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of Jurkat RIPA lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using RIPA lysates from human HL-60, HeLa, Hs294T, Jurkat and murine 3T3/NIH cells and mouse 3T3/A31
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARHGDIA(396)
mouse ... Arhgdia(192662)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?