Documentos Principais
R0638
Sigma-Aldrich
Rack for Nalgene® cryogenic vials
Holds 50 vials in a 5 × 10 array
Sinônimo(s):
cryovial rack, microtube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
Materiais
polycarbonate
Características
autoclavable
Holds 50 x vials
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5030-0510
técnica(s)
cryopreservation: suitable
cor
white
Descrição geral
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Non-skid rubber feet
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)