Documentos Principais
PZ0344
Sigma-Aldrich
UK-371,804 HCl
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(((4-Chloro-1-guanidino-7-isoquinolinyl)sulfonyl)amino)-isobutyric acid hydrochloride, N-[[1-[(aminoiminomethyl)amino]-4-chloro-7-isoquinolinyl]sulfonyl]-2-methyl-alanine hydrochloride, UK-371804 HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16ClN5O4S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
422.29
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O)C(O)=O.[H]Cl
Ações bioquímicas/fisiológicas
UK-371,804 is a reversible, substrate-competitive, highly potent (Ki = 10 nM) and selective urokinase-type plasminogen activator (uPA) Inhibitor with excellent selectivity over tPA, plasmin, Factor IXa and Xa. When applied topically, UK-371,80 effectively penetrates into excisional wounds of experimental pigs with no adverse effect on wound closure. UK-371,804 effectively blocks EGR-FMK from binding human uPA even in the presence of tissue proteins.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)