Documentos Principais
PZ0341
Sigma-Aldrich
PF-06733804
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Amino-5-((1S)-2,2-difluoro-4-(2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)acetyl)cyclopentyloxy)-N-methylnicotinamide, 6-Amino-5-[[(3S)-4,4-difluoro-1-[2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetyl]-3-pyrrolidinyl]oxy]-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, PF06733804
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19F5N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
474.38
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(O[C@H]2CN(C(CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)CC2(F)F)C=C(C(NC)=O)C=N1
InChI
1S/C20H19F5N4O4/c1-27-18(31)12-7-14(17(26)28-8-12)32-15-9-29(10-19(15,21)22)16(30)6-11-2-4-13(5-3-11)33-20(23,24)25/h2-5,7-8,15H,6,9-10H2,1H3,(H2,26,28)(H,27,31)/t15-/m0/s1
chave InChI
FTAFQADCGCSJAH-HNNXBMFYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06733804 is pan tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
PF-06733804 is pan tropomyosin-related kinase inhibitor.
Informações legais
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)