K2015
K-252a
Ready Made Solution, from Nonomuraea longicatena, >98%
Sinônimo(s):
SF 2370
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Nonomuraea longicatena
Nível de qualidade
Ensaio
>98%
Formulário
solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
chave InChI
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Informações sobre genes
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?