Documentos Principais
C0619
Sigma-Aldrich
III-31-C
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-[[[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl](phenylmethyl)amino]carbonyl]-L-leucyl-L-valine methyl ester, WPE-III-31-C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H52N4O7
Número CAS:
Peso molecular:
640.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO: ≥9 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C35H52N4O7/c1-23(2)19-28(31(41)38-30(24(3)4)32(42)45-8)36-33(43)39(21-26-17-13-10-14-18-26)22-29(40)27(20-25-15-11-9-12-16-25)37-34(44)46-35(5,6)7/h9-18,23-24,27-30,40H,19-22H2,1-8H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,41)/t27-,28-,29+,30?/m0/s1
chave InChI
DINAVFJXFRFCRE-BLFWRVEASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
III-31-C is a (hydroxyethyl)urea γ-secretase inhibitor that binds to γ-secretase at the substrate docking site. DAPT, also a γ-secretase inhibitor binds to the substrate docking site as well. III-31-C is useful for the affinity isolation and characterization of the protease complex and for testing other ihhibitors that affect the γ-secretase active site. The γ-secretase complex is composed of presenilin as a catalytic component and three integral membrane proteins, nicastrin, Aph-1 and Pen-2.
III-31-C is a (hydroxyethyl)urea γ-secretase inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)