Documentos Principais
PZ0338
Sigma-Aldrich
Toceranib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[(5Z)-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, PHA-291639, SU-11654, SU11654
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25FN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
396.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3[nH]c(c(c3C)C(=O)NCCN4CCCC4)C
InChI
1S/C22H25FN4O2/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
chave InChI
SRSGVKWWVXWSJT-ATVHPVEESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Toceranib (SU11654) is a protein tyrosine kinase inhibitor that selectively targets stem cell factor receptor c-kit, including all forms of mutant Kit, as well as PDGFR and VEGFR. Toceranib exhibited Ki values of 5 nM for PDGFR and 6 nM for VEGFR. Toceranib phosphate is approved for use in mast cell cancer in dogs.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)