PZ0319
PF-06409577
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Chloro-5-[4-(1-hydroxycyclobutyl)phenyl]-1H-indole-3-carboxylic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C2=CC=C(C3(O)CCC3)C=C2)C=C4C(NC=C4C(O)=O)=C1
InChI
1S/C19H16ClNO3/c20-16-9-17-14(15(10-21-17)18(22)23)8-13(16)11-2-4-12(5-3-11)19(24)6-1-7-19/h2-5,8-10,21,24H,1,6-7H2,(H,22,23)
chave InChI
FHQXLWCFSUSXBF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)