Documentos Principais
PZ0316
Sigma-Aldrich
PF-06651600
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[(2S,5R)-2-Methyl-5-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-1-piperidinyl]-2-propen-1-one malonate, PF 06651600
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H19N5O · C3H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
389.41
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1N(C(C=C)=O)C[C@H](NC2=NC=NC3=C2C=CN3)CC1.OC(CC(O)=O)=O
InChI
1S/C15H19N5O.C3H4O4/c1-3-13(21)20-8-11(5-4-10(20)2)19-15-12-6-7-16-14(12)17-9-18-15;4-2(5)1-3(6)7/h3,6-7,9-11H,1,4-5,8H2,2H3,(H2,16,17,18,19);1H2,(H,4,5)(H,6,7)/t10-,11+;/m0./s1
chave InChI
QMPMPSGDPRHZCG-VZXYPILPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06651600 is a potent and selective JAK3 inhibitor.
PF-06651600 specifically targets the ATP (adenosine triphosphate)-binding domain of JAK3 (Janus kinase 3). Loss of function of JAK3 is associated with severe combined immunodeficiency syndrome.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Targeting JAK/STAT signalling in inflammatory skin diseases with small molecule inhibitors.
Welsch K, et al.
European Journal of Immunology, 47(7), 1096-1107 (2017)
Jak3 deficiency blocks innate lymphoid cell development.
Robinette M L, et al.
Mucosal Immunology, 11(1), 50-50 (2018)