Documentos Principais
PZ0297
Sigma-Aldrich
PF-06305591 dihydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(αR,βS)-β-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl-1H-benzimidazole-2-propanamide dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N4O · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
310.39
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](C(N)=O)[C@H](N)C1=NC2=CC(C(C)(C)C)=CC=C2N1
InChI
1S/C15H22N4O/c1-8(13(17)20)12(16)14-18-10-6-5-9(15(2,3)4)7-11(10)19-14/h5-8,12H,16H2,1-4H3,(H2,17,20)(H,18,19)/t8-,12+/m1/s1
chave InChI
APWZIFIAVVFPNT-PELKAZGASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06305591 is a potent and highly selective sodium channel Nav1.8 inhibitor.
PF-06305591 is safe and has acceptable absorption, distribution, metabolism, and elimination (ADME) properties.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)