Key Documents
PZ0272
Sigma-Aldrich
PF-06260933 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(4-Chloro-phenyl)-[3,3′]bipyridinyl-6,6′-diamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13ClN4 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
369.68
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C(C3=CN=C(N)C=C3)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C16H13ClN4.ClH/c17-13-4-1-10(2-5-13)14-7-12(9-21-16(14)19)11-3-6-15(18)20-8-11;/h1-9H,(H2,18,20)(H2,19,21);1H
chave InChI
ZKIFOIROEWYGKV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-06260933 dihydrochloride is a MAP4K4 inhibitor.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Jinpeng Li et al.
Cell death & disease, 8(8), e2965-e2965 (2017-08-05)
Endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) has been shown to contribute to organ fibrogenesis, and we have reported that the anti-EndMT effect of N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (AcSDKP) is associated with restoring expression of diabetes-suppressed fibroblast growth factor receptor (FGFR), the key anti-EndMT molecule. FGFR1 is