Documentos Principais
PZ0251
Sigma-Aldrich
PF-05180999
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(1-Azetidinyl)-7-methyl-5-[1-methyl-5-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-4-yl]-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17F3N8
Número CAS:
Peso molecular:
414.39
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-05180999 is an inhibitor of cyclic nucleotide PDE2.
PF-05180999 is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase-2 (PDE2).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)