PZ0245
PF-05105679
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[[[(1R)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl](3-quinolinylcarbonyl)amino]methyl]-benzoic acid, PF05105679, [(R)-3-[(1-(4-fluorophenyl)ethyl)(quinolin-3-ylcarbonyl)amino]methylbenzoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
Transient receptor potential cation channel subfamily M member 8 (TRPM8) antagonist, PF-05105679 [(R)-3-[(1-(4-fluorophenyl)ethyl)(quinolin-3-ylcarbonyl)amino]methylbenzoic acid] acts as a clinical tool to assess the function of TRPM8 in modulating the body temperature. It also helps to determine its role in the treatment of pain in humans.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)