N156
Naltriben methanesulfonate hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
NTB hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 14 mg/mL at ~60 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CS(O)(=O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6oc7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H25NO4.CH4O3S.H2O/c28-18-8-7-15-11-20-26(29)12-17-16-3-1-2-4-19(16)30-22(17)24-25(26,21(15)23(18)31-24)9-10-27(20)13-14-5-6-14;1-5(2,3)4;/h1-4,7-8,14,20,24,28-29H,5-6,9-13H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t20-,24+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
VAGWKZSGWSRENH-HIAJFTJMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?