PZ0179
Valdecoxib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >25 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1onc(-c2ccccc2)c1-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)
chave InChI
LNPDTQAFDNKSHK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS2(5743)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research