PZ0150
SU5614
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3Z)-5-Chloro-3-[(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
orange
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)[nH]1
InChI
1S/C15H13ClN2O/c1-8-5-9(2)17-14(8)7-12-11-6-10(16)3-4-13(11)18-15(12)19/h3-7,17H,1-2H3,(H,18,19)/b12-7-
chave InChI
XLBQNZICMYZIQT-GHXNOFRVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to PDGFR for your research needs.