Key Documents
PRS4807
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH5A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Aldehyde dehydrogenase 5 family, member A1, Anti-SSADH, Anti-SSDH, Anti-Succinate-semialdehyde dehydrogenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 60 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALDH5A1(7915)
Imunogênio
a 22 amino acid peptide near the carboxy-terminus of the human Aldh5A1.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4807.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Megan T Quintana et al.
The American journal of pathology, 186(8), 1989-2007 (2016-06-21)
The Bcl2-associated anthanogene (BAG) 3 protein is a member of the BAG family of cochaperones, which supports multiple critical cellular processes, including critical structural roles supporting desmin and interactions with heat shock proteins and ubiquitin ligases intimately involved in protein