25386
Nukol Capillary GC Column
size × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parâmetros
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Valor beta
265
df
0.50 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
tamanho × D.I.
60 m × 0.53 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
tipo de coluna
capillary polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?