Key Documents
PRS2007
Sigma-Aldrich
Anti-CAD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DFF40, Anti-DNA fragmentation factor, β-subunit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
predicted mol wt 40 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAD(790)
mouse ... Dffb(13368)
Imunogênio
peptide corresponding to 17 amino acids near the center of murine CAD.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2007.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2