Documentos Principais
PLA0270
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-PolA1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
DNA polymerase alpha 1 catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit p180, DNA polymerase alpha p180 subunit, N syndrome (mental retardation, NSX, POLA, alpha, alpha (70kD), alpha 1, catalytic subunit, chromosome breakage), malformations, p180, polymerase (DNA directed), polymerase (DNA-directed)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_058633.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rabbit ... PolA1(5422)
Imunogênio
The epitope recognized by PLA0270 maps to a region between residue 1175 and 1225 of human Polymerase (DNA directed), Alpha 1, Catalytic Subunit using the numbering given in entry NP_058633.2 (GeneID 5422).
forma física
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Outras notas
DNA polymerase alpha catalytic subunit (PolA1) is the catalytic subunit of the DNA polymerase alpha complex. The DNA polymerase alpha complex is composed of PolA1, PolA2, and two primase subunits, PRIM1 and PRIM2.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)