PLA0123
Rabbit anti-ErbB2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinônimo(s):
CD antigen CD340, CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1, c-erb B2/neu protein, herstatin, human epidermal growth factor receptor 2, metastatic lymph node gene 19 protein, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, p185erbB2, proto-oncogene Neu, proto-oncogene c-ErbB-2, tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nº de adesão
NP_004439.2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rabbit ... ErbB2(2064)
Imunogênio
forma física
Outras notas