E2777
Monoclonal Anti-c-erbB-2 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone HER2-96, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HER-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HER2-96, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 185 kDa (complete protein)
antigen 97-115 kDa (extracellular ligand-binding domain)
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 0.5-1 μg/test using RIPA lysate of cultured CB2 cells (CHO cell line transfected with erbB-2)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- studies on receptor internalization, phosphorylation, ligand binding and tumor growth inhibition
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?