PLA0309
Mouse anti-Rictor Monoclonal Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc., clone IG3P2C9
Sinônimo(s):
AVO3, AVO3 homolog, KIAA1999, MGC39830, PIA, RPTOR independent companion of MTOR, TORC2-specific protein AVO3, complex 2, hAVO3, pianissimo, rapamycin-insensitive companion of mTOR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
grau
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
clone
IG3P2C9, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:500-1:2,000
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 3 μg/mg
western blot: 1:1,000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão
Q6R327
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RICTOR(253260)
Imunogênio
forma física
Outras notas