PIC0001
ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail
for use with fungal and yeast extracts, Non-freezing solution
Sinônimo(s):
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Fungal and Yeast Extracts
Formulário
(non-freezing liquid formulation )
qualidade
200
embalagem
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial)
pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)