P9666
Potassium phosphate dibasic trihydrate
for molecular biology, ≥99%
Sinônimo(s):
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
qualidade
200
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤30 ppm
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
atividade externa
DNase, RNase and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
chave InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?