P9318
Monoclonal Anti-Plectin antibody produced in mouse
clone 7A8, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-EBS1, Anti-EBS5A, Anti-EBS5B, Anti-EBS5C, Anti-EBS5D, Anti-EBSMD, Anti-EBSND, Anti-EBSO, Anti-EBSOG, Anti-EBSPA, Anti-HD1, Anti-LGMD2Q, Anti-LGMDR17, Anti-PCN, Anti-PLEC1, Anti-PLEC1b, Anti-PLTN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7A8, monoclonal
peso molecular
antigen 300 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
marsupial (Ptoorous tridactylis PtK2 cell line), rat
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using unfixed frozen sections of rat heart
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Plec1(64204)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- ELISA
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)