F0397
Anti-Cytokeratin pan-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone PCK-26, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CK16-Fluorescein isothiocyanate, Anti-FNEPPK, Anti-K16, Anti-K1CP, Anti-KRT16A, Anti-NEPPK, Anti-PC1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PCK-26, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:25 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- staining chicken intestinal cells
- immunofluorescence staining
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?