P2871
Anti-Cytokeratin pan antibody, Mouse monoclonal
clone C-11, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CK-4, Anti-CK4, Anti-CYK4, Anti-K4, Anti-WSN1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C-11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
immunocytochemistry: 15-30 μg/mL using methanol/acetone-fixed PTK-2 cells or A549 - human lung carcinoma cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 15-30 μg/mL using human skin
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?