P9053
Pyridine-2-aldoxime methochloride
Sinônimo(s):
2-PAM chloride, Pralidoxime chloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Formulário
solid
pf
230 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H
chave InChI
HIGSLXSBYYMVKI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?