P5739
Placenta Growth Factor-2 from mouse
lyophilized powder, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PGF-2, PlGF-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~38 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Pgf(18654)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a family of closely related growth factors having a conserved pattern of eight cysteine residues and sharing common VEGF receptors. VEGF-A (VEGF) is a potent growth factor for blood vessel endothelial cells, showing pleiotropic responses that facilitate cell migration, proliferation, tube formation, and survival. In the developing embryo VEGF-A mRNA is expressed by cells within tissues undergoing capillarization.