P1588
Placenta Growth Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
PGF, PlGF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Placenta Growth Factor human, PlGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
powder
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
29 kDa
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1.0 EU/μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a family of closely related growth factors having a conserved pattern of eight cysteine residues and sharing common VEGF receptors. VEGF-A (VEGF) is a potent growth factor for blood vessel endothelial cells, showing pleiotropic responses that facilitate cell migration, proliferation, tube formation, and survival. In the developing embryo VEGF-A mRNA is expressed by cells within tissues undergoing capillarization.