P4749
Anti-PADI4 (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PAD4, Anti-PADI5, Anti-PDI4, Anti-Peptidyl Arginine Deaminase Type IV, Anti-Peptidyl Arginine Deaminase V
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 67 kDa
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μL using DMSO-treated HL60 cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:500-1:1,000 using DMSO-treated HL60 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PADI4(23569)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?