P4300
Pectinase from Rhizopus sp.
suitable for plant cell culture, BioReagent, crude powder
Sinônimo(s):
Macerozyme R-10, Poly-(1,4-α-D-galacturonide) glycanohydrolase, Polygalacturonase
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
forma
crude powder
atividade específica
400-800 units/g solid
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3