P4124
Anti-PM/Scl-100 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Autoantigen PM/Scl 2, Anti-EXOSC10, Anti-Exsosome Component 10, Anti-P100, Anti-PMSCL Autoantigen, 100-KD, Anti-PMSCL2, Anti-Polymyositis-scleroderma Overlap Syndrome Associated Autoantigen, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen 2, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen, 100 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~100 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using nuclear exracts to HeLa human epithelioid carcinoma cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EXOSC10(5394)
mouse ... Exosc10(50912)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?