P3862
Anti-phospho-PKB (pThr308) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-phospho-Akt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 56 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole extract of PDGF-treated mouse fibroblast NIH3T3 cells and a whole extract of H2O2-treated rat fibroblast Rat-1 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr308)
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
mouse ... Akt1(11651)
rat ... Akt1(24185)
Descrição geral
Anti-phospho PKB (pThr308) recognises PKB phosphorylated at threonine 308 (56 kDa).
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)