P1873
Anti-Perilipin A/B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~62 kDa (also band at 46 kDa)
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?