P1380
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride
≥99%, suitable for ligand binding assays
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Proline β-naphthylamide hydrochloride, ≥99%
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O=C(Nc1ccc2ccccc2c1)[C@@H]3CCCN3
InChI
1S/C15H16N2O.ClH/c18-15(14-6-3-9-16-14)17-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14,16H,3,6,9H2,(H,17,18);1H/t14-;/m0./s1
chave InChI
UKXYCTFKKXKIPY-UQKRIMTDSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges